蒸気圧
0.4 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
95-96 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChI Key
KOZCZZVUFDCZGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
403091-VAR:
403091-100ML:
403091-500ML:
403091-BULK:
試験成績書(COA)