Merck
380806
Sigma-Aldrich
Vinyl 4-tert-butylbenzoate
99%
別名:
Vinyl 4-(1,1-dimethylethyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H4CO2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
204.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.518 (lit.)
bp
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)OC=C
InChI
1S/C13H16O2/c1-5-15-12(14)10-6-8-11(9-7-10)13(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
InChI Key
ZLHVSEPPILCZHH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
380806-VAR:
380806-BULK:
380806-100ML:
380806-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jérémie Brand et al.
Carbohydrate polymers, 169, 189-197 (2017-05-16)
Herein we propose a versatile method for the surface tailoring of cellulose nanocrystals (CNCs) based on the reactivity of vinyl ester molecules toward the accessible hydroxyl groups located at the surface of the nanoparticles. CNCs produced from wood pulp were