Merck
771422
Sigma-Aldrich
Vinyl acrylate
contains <600 ppm MEHQ as inhibitor
別名:
Divinyl ester, Ethenyl 2-propenoate, Ethylene acrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥62,000
¥62,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥62,000
About This Item
化学式:
H2C=CHCO2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
98.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥62,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
含みます
<600 ppm MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
bp
90-92 °C (lit.)
密度
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
0.947 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=COC(=O)C=C
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H,1-2H2
InChI Key
BLCTWBJQROOONQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
This acrylate monomer has a vinyl group for functionalization. It can also be used as a crosslinkable monomer.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
771422-50ML:
771422-VAR:
771422-BULK:
771422-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Timothy M O'Shea et al.
Advanced healthcare materials, 4(12), 1802-1812 (2015-06-20)
Hydrogels with covalently incorporated trehalose are synthesized using thiol-ene Michael addition. Trehalose hydrogels afford prolonged stabilization and -controlled release of model enzymes in vitro and in vivo as well as preservation of protein stability under heat and -lyophilization stressors. Strong