Merck
182648
Sigma-Aldrich
ポリ(桂皮酸ビニル)
average Mn 40,000, powder
別名:
Polyvinyl cinnamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥43,100
10 G
¥57,600
¥43,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥43,100
10 G
¥57,600
About This Item
化学式:
[CH2CH(O2CCH=CHC6H5)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥43,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mn 40,000
SMILES記法
C=COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2.C2H4O/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-2-3/h1-7H,(H,10,11);2-3H,1H2/b7-6+;
InChI Key
HCCVHWNULIPQNY-UHDJGPCESA-N
詳細
ポリ(ケイ皮酸ビニル)は、主鎖に反応性官能基を持つ架橋可能な共役ポリマーです。その骨格にはポリビニルアルコールとシンナモイル基が含まれています。
アプリケーション
ポリ(ケイ皮酸ビニル)は、 ピリリウム塩およびチオピリリウム塩を用いた溶液中での、 ポリ(ケイ皮酸ビニル)の環化二量化の研究に使用されています。また、光硬化性ポリマーゲート絶縁体を合成して、円筒形の有機電界効果トランジスタの製造にも使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
182648-10G:
182648-VAR:
182648-BULK:
182648-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–4/4 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. What is the glass transition temperature for Product 182648, Poly(vinyl cinnamate)?
    1 回答
    1. Unfortunately, the glass transition temperature is not determined.
      役に立ちましたか?
  3. What is the polydispersity of Product 182648, Poly(vinyl cinnamate)?
    1 回答
    1. The polydispersity has been found to be approximately 2.2-2.3.
      役に立ちましたか?
  4. What is the solubility of Product 182648, Poly(vinyl cinnamate)?
    1 回答
    1. It is soluble in tetrahydrofuran (THF) and insoluble in water.