Merck
401811
Sigma-Aldrich
ナトリウムペンタメチルシクロペンタジエニド 溶液
0.5 M in THF
別名:
(ペンタメチルシクロペンタジエニル)ナトリウム, ナトリウム ペンタメチルシクロペンタジエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15Na
CAS番号:
分子量:
158.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: ligand
濃度
0.5 M in THF
密度
0.905 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC1=C(C)C(C)([Na])C(C)=C1C
InChI
1S/C10H15.Na/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h1-5H3;
InChI Key
NWRNNTRBUPLTKV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
401811-VAR:
401811-BULK:
401811-50ML:4548173145051
401811-100ML:4548173145044
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)