アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
mp
1353 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble(lit.)
密度
3.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Ca.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+2;/p-4
InChI Key
JUNWLZAGQLJVLR-UHFFFAOYSA-J
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
401552-VAR:
401552-100G:
401552-BULK:
401552-25G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)