アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.421
bp
117-119 °C
溶解性
water: soluble
密度
0.761 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H]1CC[C@H](C)CC1
InChI
1S/C8H16/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-
InChI Key
QRMPKOFEUHIBNM-ZKCHVHJHSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
40000-5ML:
40000-VAR:
40000-BULK:
40000-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ