Merck
399841
Sigma-Aldrich
フッ化鉄(II)
98%
別名:
フッ化第一鉄, 鉄ジフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FeF2
CAS番号:
分子量:
93.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
98%
フォーム:
powder
アッセイ
98%
フォーム
powder
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
F[Fe]F
InChI
1S/2FH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
FZGIHSNZYGFUGM-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
399841-50G:
399841-VAR:
399841-BULK:
399841-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
MnO2ナノウォール配列、TiO2ナノチューブ配列、V2O5ナノファイバー、およびV2O5ナノ多孔性膜を電極材料として使用し、リチウムイオン電池特性に与える影響を考察しました。
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。