アッセイ
≥98.0%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -37±3°, c = 1 in chloroform
光学純度
ee: ≥99:1 (LC)
mp
69-71 °C
SMILES記法
CC(C)[C@H]1CSC(=S)N1
InChI
1S/C6H11NS2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m1/s1
InChI Key
CWIZUGZKLJDJLE-RXMQYKEDSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
39933-VAR-F:
39933-BULK-F:
39933-500MG-F:
39933-2.5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ