Merck
397296
Sigma-Aldrich
Ammonium hexafluorozirconate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2ZrF6
CAS番号:
分子量:
241.29
EC Number:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[NH4+].[NH4+].F[Zr--](F)(F)(F)(F)F
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
397296-50G:
397296-BULK:
397296-VAR:
397296-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)