Merck
396338
Sigma-Aldrich
Benzyl 2,2,2-trifluoroethyl sulfide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2SCH2CF3
CAS番号:
分子量:
206.23
Beilstein:
4245572
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.490 (lit.)
bp
45-46 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)CSCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9F3S/c10-9(11,12)7-13-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI Key
ZDVBYNCJCIYCFO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Benzyl 2,2,2-trifluoroethyl sulfide is a sulphur containing organic building block. Various physical properties (density and refractive index) of benzyl 2,2,2-trifluoroethyl sulfide have been reported.[1]
アプリケーション
Benzyl 2,2,2-trifluoroethyl sulfide may be used in the synthesis of 2,2,2-trifluoroethanesulfonic acid.[2]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
396338-VAR:
396338-5ML:
396338-BULK:
396338-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 234-234 (2015)
Synthesis of 2, 2, 2-trifluoroethanesulfonic acid.
Bunyagidj C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46(16), 3335-3336 (1981)