Merck
129208
Sigma-Aldrich
4-メトキシトリフェニルメチルクロリド
97%
別名:
4-メトキシトリチルクロリド, 4-メトキシトリフェニルクロロメタン, p-アニシルクロロジフェニルメタン, p-モノメトキシトリチルクロリド, MMT
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,920
25 G
¥15,600
100 G
¥55,900
¥5,920
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,920
25 G
¥15,600
100 G
¥55,900
About This Item
化学式:
CH3OC6H4C(C6H5)2Cl
CAS番号:
分子量:
308.80
Beilstein:
798425
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,920
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
122-124 °C (lit.)
官能基
chloro
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17ClO/c1-22-19-14-12-18(13-15-19)20(21,16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-15H,1H3
InChI Key
OBOHMJWDFPBPKD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
第一級水酸基の選択的な保護試薬[1][2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
129208-5G:
129208-100G:
129208-25G:
129208-BULK:
129208-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthetic Communications, 23, 1239-1239 (1993)
A Wissner et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(9), 1650-1662 (1992-05-01)
A series of aryl phosphoglyceride (3, 19-61) and bis-aryl phosphate (67-135) antagonists of platelet activating factor (PAF) were prepared. A group of four bifunctional phosphorus reagents (5a-c and 7) were developed that allowed the preparation of these aryl phosphates in
Dongfen Yuan et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 263, 172-184 (2017-03-28)
Leptin is an adipocyte-secreted hormone that is delivered via a specific transport system across the blood-brain barrier (BBB) to the brain where it acts on the hypothalamus receptors to control appetite and thermogenesis. Peripheral resistance to leptin due to its