Merck
394890
Sigma-Aldrich
N,N-ジエチルトリメチルシリルアミン
98%
別名:
(ジエチルアミノ)トリメチルシラン, N-(トリメチルシリル)ジエチルアミン, TMSDEA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
145.32
Beilstein:
635718
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
derivatization grade
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
125-126 °C (lit.)
密度
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-6-8(7-2)9(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
InChI Key
JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
394890-25ML:
394890-BULK:
394890-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)