スキップする
C8753
Cholesteryl arachidonate
≥95% (HPLC; detection at 205 nm), viscous liquid
別名:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-arachidonate, 5-Cholesten-3β-ol 3-arachidonate, Cholesteryl eicosatetraenoate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C47H76O2
CAS番号:
分子量:
673.11
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥95% (HPLC; detection at 205 nm)
form
viscous liquid
color
clear
functional group
ester
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(CCC4C3CC=C2C1)C(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C47H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-27-45(48)49-40-32-34-46(5)39(36-40)28-29-41-43-31-30-42(38(4)26-24-25-37(2)3)47(43,6)35-33-44(41)46/h11-12,14-15,17-18,20-21,28,37-38,40-44H,7-10,13,16,19,22-27,29-36H2,1-6H3/b12-11+,15-14+,18-17+,21-20+
InChI key
IMXSFYNMSOULQS-SXXSVFILSA-N
Application
Cholesteryl arachidoante was oxidized and used to study the biological effects.[1][2]
Biochem/physiol Actions
Cholesteryl arachidonate is a cholesterol ester found associated with the neutral core of low density lipoprotein. Receptor-LDL complexes are taken up by lysosomes and hydrolyzed to release cholesterol from the esters.[3] The enzyme acid cholesteryl ester hydrolase is responsible for the hydrolysis of cholesteryl esters; a defective enzyme can result in the formation of atherosclerotic lesions in humans.[4]
Preparation Note
Cholesteryl arachidonate is a clear, colorless viscous liquid in chloroform.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C9253C0289C2800
assay
≥95% (HPLC; detection at 205 nm)
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
assay
≥98% (HPLC; detection at 258 nm)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
viscous liquid
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)