Merck
127256
Sigma-Aldrich
N,N-ジエチルトリメチルシリルアミン
97%
別名:
(ジエチルアミノ)トリメチルシラン, N-(トリメチルシリル)ジエチルアミン, TMSDEA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥10,280
100 G
¥18,930
¥10,280
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥10,280
100 G
¥18,930
About This Item
化学式:
(C2H5)2NSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
145.32
Beilstein:
635718
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,280
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
125-126 °C (lit.)
密度
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCN(CC)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-6-8(7-2)9(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
InChI Key
JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
N,N-Diethyltrimethylsilylamine is a silylating agent used to derivatize polar organic compounds[1].
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
127256-1KG:
127256-100G:
127256-5G:
127256-BULK:
127256-25G:
127256-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Said Kinani et al.
Journal of chromatography. A, 1190(1-2), 307-315 (2008-04-09)
This study compares different silylation procedures of zearalenone and its metabolites: alpha-zearalenol, beta-zearalenol, zearalanone, alpha-zearalanol and beta-zearalanol for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis. Four silylating agents among the most frequently used to derivatize polar organic compounds were tested: N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA)
Sujatha Chilakala et al.
Analytical biochemistry, 566, 62-66 (2018-11-13)
A method is proposed in this paper for the determination of oxygen-18 labeled phosphate so that positional isotope experiments using sensitive and rapid liquid chromatography-QTOF-mass spectrometry (LC-QTOF-MS) experiments can be carried out. The positional isotope exchange technique is a useful