Merck
394483
Sigma-Aldrich
シクロブチルメチルケトン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H7COCH3
CAS番号:
分子量:
98.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
137-139 °C/754 mmHg (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)C1CCC1
InChI
1S/C6H10O/c1-5(7)6-3-2-4-6/h6H,2-4H2,1H3
InChI Key
JPJOOTWNILDNAW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シクロブチルメチルケトン(CMK、メチルシクロブチルケトン)は脂環式ケトンです。シクロブタンカルボニルクロリドをマロン酸エステルのマグネシウム塩と反応させて合成されます。[1] アルゴンで希釈されたシクロブチルメチルケトンの気体混合物の光化学反応のメカニズムは、定常およびパルス(レーザー)光分解によって研究されています。[2][3] 気体および固体状態における、赤外線(3500〜30 cm-1)およびラマン(3200〜30 cm-1)スペクトルが記録されています。[4] アルコールとイソオクタン溶液のUVスペクトルが測定されています。[5] 気相熱に関する研究[6]、およびメチルシクロブチルケトンの光分解は、分解のモードが本質的にフリーラジカルであることを示しています。[7]
アプリケーション
シクロブチルメチルケトンは、ヒドロキシルラジカルによるピノン酸の酸化メカニズムを研究するためのモデル化合物として使用されます。[8][9]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
394483-BULK:
394483-25G:
394483-VAR:
394483-1G:
394483-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The photochemistry of cyclobutyl methyl ketone. Part 1.-Room-temperature results and the general mechanism.
Baldwin PJ, et al
J. Chem. Soc., Faraday II, 83(6), 1049-1058 (1987)
Azo-bis Nitriles. 1 Decomposition of Azo Compounds. A Special Case of Carbon-Carbon Hyperconjugation in a Free Radical Reaction.
Overberger CG and Lebovits A
Journal of the American Chemical Society, 76(10), 2722-2725 (1954)
Ultraviolet Absorption Spectra of Alicyclic Compounds. II. Methyl Cycloalkyl Ketones1.
Mariella RP and Raube RR
Journal of the American Chemical Society, 74(2), 518-521 (1952)
The photochemistry of methyl cyclobutyl ketone. Part 2. Temperature dependence and the acetyl radical decomposition.
Baldwin PJ, et al
International Journal of Chemical Kinetics, 19(11), 997-1013 (1987)
Experimental and theoretical study of aqueous cis-pinonic acid photolysis.
Lignell H, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 117(48), 12930-12945 (2013)