Merck
394416
Sigma-Aldrich
Allyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3P=CHCO2CH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
360.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
mp
71-73 °C (lit.)
SMILES記法
C=CCOC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)