安全性情報
8.06901
Sigma-Aldrich
Octanal
for synthesis
別名:
Octanal, Caprylaldehyde, Octaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6CHO
CAS番号:
分子量:
128.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
204-683-8
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
190 °C
有効性
4616 mg/kg LD50, oral (Rat)
5207 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-6.5 % (v/v)
bp
167-169 °C/1013 hPa
mp
12-15 °C
転移温度
flash point 56 °C
溶解性
0.21 g/L
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=CCCCCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.828
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体