Merck
393479
Sigma-Aldrich
4-(1-Adamantyl)phenol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20O
CAS番号:
分子量:
228.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
181-183 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C2)C3
InChI
1S/C16H20O/c17-15-3-1-14(2-4-15)16-8-11-5-12(9-16)7-13(6-11)10-16/h1-4,11-13,17H,5-10H2/t11-,12+,13-,16-
InChI Key
KZMYFIUFUAOZHP-WTHWONHRSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
393479-1G:
393479-250MG:
393479-VAR:
393479-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)