Merck
393258
Sigma-Aldrich
シュウ酸ビス(2-カルボペンチルオキシ-3,5,6-トリクロロフェニル)
technical grade
別名:
CPPO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CO2C6H(Cl)3CO2(CH2)4CH3]2
CAS番号:
分子量:
677.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
technical grade
アッセイ
≥96.5% (by AgNO3, titration)
形状
solid
mp
76-80 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCOC(=O)c1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1OC(=O)C(=O)Oc2c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c2C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C26H24Cl6O8/c1-3-5-7-9-37-23(33)17-13(27)11-15(29)19(31)21(17)39-25(35)26(36)40-22-18(14(28)12-16(30)20(22)32)24(34)38-10-8-6-4-2/h11-12H,3-10H2,1-2H3
InChI Key
PURKHUDOTFUVNG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bis(2-carbopentyloxy-3,5,6-trichlorophenyl) oxalate is a peroxyoxalate based material that is used as in chemiluminescent dye which can further be utilized as a detection method for liquid phase analysis. It can be solubilized in organic solvents to achieve high quantum efficiencies and produce a strong chemiluminescent blue light.[1][2][3][4]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
393258-BULK:
393258-1G:
393258-5G:
393258-VAR:
試験成績書(COA)
COA(試験成績書)のサンプル
これはCOAのサンプルであり、この製品の最近製造されたロットを示すものではありません。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
ルブレン sublimed grade, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
551112
ルブレン
Sodium salicylate for analysis EMSURE®
Supelco
1.06601
Sodium salicylate
Span® 80 nonionic surfactant
Sigma-Aldrich
S6760
Span® 80
TWEEN® 80 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1754
TWEEN® 80
TWEEN® 20 for molecular biology, viscous liquid
Sigma-Aldrich
P9416
TWEEN® 20
Chemiluminescent properties of copolyesters containing red and blue chromophores.
Lee CW, et al.
Synthetic Metals, 126(1), 97-104 (2002)
Chemiluminescent properties of blue fluorophores containing naphthalene unit.
Cheon JW, et al.
Dyes and Pigments, 61(1), 23-30 (2004)
Improved microfluidic chip-based sequential-injection trapped-droplet array liquid-liquid extraction system for determination of aluminium.
Shen H and Fang Q
Talanta, 77(1), 269-272 (2008)
Thin-film organic photodiodes as integrated detectors for microscale chemiluminescence assays.
Hofmann O, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 106(2), 878-884 (2005)
資料
グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.