Merck
366463
Sigma-Aldrich
Methyl nitroacetate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥34,100
¥34,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥34,100
About This Item
化学式:
NO2CH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
119.08
Beilstein:
1758670
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥34,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
195-198 °C (lit.)
密度
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ester
nitro
SMILES記法
COC(=O)C[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H5NO4/c1-8-3(5)2-4(6)7/h2H2,1H3
InChI Key
ALBSWLMUHHZLLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Methyl nitroacetate may be used:
  • in the preparation of aromatic and heteroaromatic linear (E)-α-nitro-arylpentenoates[1]
  • to generate phenyliodonium ylide, used in the highly enantioselective and diastereoselective Cu(I)-catalyzed cyclopropanation of alkenes[2]
  • in the preparation of methyl (Z)-2-nitro-3-(4-nitrophenyl)-2-propenoate, via reaction with 4-nitrobenzylideneaniline[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
366463-250MG:
366463-BULK:
366463-1G:
366463-5G:
366463-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Experimental and theoretical studies of Diels-Alder reaction between methyl (Z)-2-nitro-3-(4-nitrophenyl)-2-propenoate and cyclopentadiene.
Jasinski R, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 144(3), 327-335 (2013)
Andrew J Young et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(43), 14090-14091 (2008-10-04)
The first electrophilic Pd(II)-catalyzed allylic C H alkylation is reported, providing a novel method for formation of sp3-sp3 C C bonds directly from C H bonds. A wide range of aromatic and heteroaromatic linear (E)-alpha-nitro-arylpentenoates are obtained as single olefin
Benoît Moreau et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(51), 18014-18015 (2005-12-22)
A highly enantioselective (up to 97.5% ee) and diastereoselective (95:5 dr trans/cis) Cu(I)-catalyzed cyclopropanation of alkenes using phenyliodonium ylide generated in situ from iodosobenzene and methyl nitroacetate is reported. The cyclopropanation took place with high enantioselectivity for a wide range
[Experimental establishment of the maximum permissible concentration of the methyl and ethyl esters of nitroacetic acid].
G I Sidorin et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (7)(7), 49-51 (1980-07-01)