Merck
389366
Sigma-Aldrich
1,3-Dinitrobenzene-d4
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D4(NO2)2
CAS番号:
分子量:
172.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品389366は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
bp
297 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1[2H])[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
WDCYWAQPCXBPJA-RHQRLBAQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
389366-VAR:
389366-250MG:
389366-1G:
389366-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)