Merck
388483
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methyl-4-nitropentanoate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC(CH3)2CH2CH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
175.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
79 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ester
nitro
SMILES記法
COC(=O)CCC(C)(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,8(10)11)5-4-6(9)12-3/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
MROVMGGCWUQHMR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
388483-1G:
388483-BULK:
388483-VAR:
388483-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)