Merck
388440
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシメチル-18-クラウン-6
95%
別名:
1,4,7,10,13,16-ヘキサオキサシクロオクタデカン-2-メタノール, 18-クラウン-6-メタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,200
1 G
¥27,700
¥13,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,200
1 G
¥27,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H26O7
CAS番号:
分子量:
294.34
Beilstein:
4313301
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
150 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
OCC1COCCOCCOCCOCCOCCO1
InChI
1S/C13H26O7/c14-11-13-12-19-8-7-17-4-3-15-1-2-16-5-6-18-9-10-20-13/h13-14H,1-12H2
InChI Key
HFRGASADQCZXHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Stability Constants of Complexes of Crown Ether Surfactant with Several Kinds of Alkali Metal Cations: This study highlights the interaction of 2-Hydroxymethyl-18-crown-6 with different alkali metals, providing useful data for drug discovery chemists looking at ion transport mechanisms (R Kondo et al., 2023).
  • Direct in situ labeling of target drugs with a fluorophore probe to improve MALDI-MS detection sensitivity in micro-liter plasma: Relevant for material science, this paper discusses the use of 2-Hydroxymethyl-18-crown-6 in enhancing detection sensitivity through mass spectrometry, a crucial technique in material analysis (YS Li, CY Lu, 2019).
  • Design of crown ether based micelles and their anti-tumor properties by perturbing potassium ion homeostasis: This article could be particularly intriguing for drug discovery chemists as it links the design of crown ether-based micelles with potential therapeutic applications (L Pang et al., 2021).
  • Development of effective potassium acetate extractant: Discusses the use of 2-Hydroxymethyl-18-crown-6 in the design of effective ion extractants, relevant for those in academia studying ion exchange processes (M Zakrzewski et al., 2021).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
388440-1G:
388440-BULK:
388440-VAR:
388440-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)