Merck
388254
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-4-piperidone
94%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NO2
CAS番号:
分子量:
141.17
Beilstein:
116031
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
94%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
密度
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H11NO2/c1-6(9)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H2,1H3
InChI Key
NNFOVLFUGLWWCL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
388254-1ML:
388254-BULK:
388254-VAR:
388254-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)