Merck
386359
Sigma-Aldrich
Methyl diphenylacetate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥8,510
¥8,510
出荷可能日2025年4月11日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥8,510
About This Item
化学式:
(C6H5)2CHCO2CH3
CAS番号:
分子量:
226.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,510
出荷可能日2025年4月11日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
59-62 °C (lit.)
官能基
ester
phenyl
SMILES記法
COC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c1-17-15(16)14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14H,1H3
InChI Key
AORIUCNKPVHMTN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
386359-10G:
386359-VAR:
386359-BULK:
386359-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)