Merck
382140
Sigma-Aldrich
Diethyl 2,5-dihydroxyterephthalate
97%
別名:
2,5-Dihydroxyterephthalic acid diethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,300
25 G
¥61,400
¥19,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,300
25 G
¥61,400
About This Item
化学式:
(HO)2C6H2(CO2CH2CH3)2
CAS番号:
分子量:
254.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥19,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
135-137 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1cc(O)c(cc1O)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O6/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h5-6,13-14H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
UQOUOXLHXPHDHF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
382140-1KG:
382140-BULK:
382140-25G:
382140-VAR:
382140-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gerard Boix et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(9), 10554-10562 (2020-02-07)
Pollution of water with heavy metals is a global environmental problem whose impact is especially severe in developing countries. Among water-purification methods, adsorption of heavy metals has proven to be simple, versatile, and cost-effective. However, there is still a need
Harley D Betts et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-10-07)
Silver(I)-based coordination polymers or metal-organic frameworks (MOFs) display useful antibacterial properties, whereby distinct materials with different bonding can afford control over the release of silver(I) ions. Such silver(I) materials are comprised of discrete secondary building units (SBUs), and typically formed