Merck
381365
Sigma-Aldrich
臭化ゲルマニウム(IV)
別名:
四臭化ゲルマニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
GeBr4
CAS番号:
分子量:
392.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
core: germanium
bp
186.5 °C (lit.)
mp
26.1 °C (lit.)
密度
3.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Ge](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Ge/c1-5(2,3)4
InChI Key
VJHDVMPJLLGYBL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
381365-10G:
381365-VAR:
381365-BULK:
381365-10G-PW:
381365-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)