Merck
379581
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenedicarboximide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H7NO2
CAS番号:
分子量:
197.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
273-276 °C (lit.)
溶解性
DMSO: 2.5%, clear, yellow-orange
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C1NC(=O)c2cc3ccccc3cc12
InChI
1S/C12H7NO2/c14-11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(15)13-11/h1-6H,(H,13,14,15)
InChI Key
ODBPKBWAGSAZBE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
379581-VAR:
379581-1G:
379581-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)