Merck
379441
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-amino-1-phenyl-4-pyrazolecarboxylate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13N3O2
CAS番号:
分子量:
231.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
98-100 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
CCOC(=O)c1cnn(c1N)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H13N3O2/c1-2-17-12(16)10-8-14-15(11(10)13)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2,13H2,1H3
InChI Key
AYJIUOZKKTUKKD-UHFFFAOYSA-N
詳細
Ethyl 5-amino-1-phenyl-4-pyrazolecarboxylate is a heterocyclic building block.
アプリケーション
Ethyl 5-amino-1-phenyl-4-pyrazolecarboxylate may be used as internal standard for the GC-MS determination of etomidate [ethyl-1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate] in mouse brain tissue.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
379441-250G:
379441-BULK:
379441-1G:
379441-5G:
379441-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
X Deng et al.
Journal of pharmacological and toxicological methods, 43(1), 73-77 (2000-11-25)
A simple, rapid and reliable method was developed to determine the concentration of etomidate [ethyl-1-(1-phenylethyl)-1 H-imidazole-5-carboxylate] in mouse brain tissue by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Ethyl 5-amino-1-phenyl-4-pyrazolecarboxylate was used as internal standard (IS) and liquid-liquid extraction using ethyl ether as