Merck
378135
Sigma-Aldrich
ベリリウム
powder, −325 mesh, ≥99%
別名:
グルシニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Be
CAS番号:
分子量:
9.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
自己発火温度
1198 °F
反応適合性
reagent type: Lewis acid
core: beryllium
reagent type: catalyst
抵抗性
4.46 μΩ-cm, 20°C
粒径
−325 mesh
bp
2970 °C (lit.)
mp
1278 °C (lit.)
密度
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Be]
InChI
1S/Be
InChI Key
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
立体障害がある新規アリールベリリウム化合物の出発物質[1]
以下の合成に用いる試薬です。
  • ベリリウムフタロシアニンおよびその誘導体[2]
  • メタンの酸化的カップリングに用いる、酸化セリウムを含む触媒[3]
  • 有機ベリリウム化合物[4]
以下の用途に用いる試薬です。
  • 金属媒介脱塩素化[5]
  • 立体選択的Horner-Wadsworth-Emmons反応[6]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
378135-VAR:
378135-5G:
378135-BULK:
378135-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ホウ素 crystalline, 1 cm, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266620
ホウ素
ヒ素 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
202657
ヒ素
David D Díaz et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(9), 2593-2606 (2006-01-10)
A highly regio- and stereoselective intramolecular [1,5]-hydrogen-transfer process is described. Treatment of gamma-benzyl-protected Co2(CO)6-alpha,gamma-acetylenic diols with BF3 x OEt2 provides bis-homopropargylic alcohols. The reaction occurs within seconds, tolerates a wide range of functionalities, and provides good yields. When the ether
K. Otsuka, et al.,
Chemistry Letters (Jpn), 9, 1835-1838 (1987)
I. I. Lapkin and S. V. Sinani,
Zh. Obshch. Khim., 57, 372-375 (1987)
R. Kubiak, et al.,
Inorgorganica Chimica Acta, 359, 1344-1350 (2006)
A Hermanne et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 70(12), 2763-2772 (2012-10-10)
New experimental data for production of (7)Be and (22,24)Na in deuteron irradiation of (nat)Mg and Al up to 50 MeV are presented. The induced activity, measured with HPGe spectroscopy, allows us to determine excitation functions of (nat)Mg(d,x) and (27)Al(d,x) reactions