Merck
377260
Sigma-Aldrich
1-Fluoropyridinium tetrafluoroborate
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5BF5N
CAS番号:
分子量:
184.90
Beilstein:
4281226
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
186-192 °C (lit.)
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.F[n+]1ccccc1
InChI
1S/C5H5FN.BF4/c6-7-4-2-1-3-5-7;2-1(3,4)5/h1-5H;/q+1;-1
InChI Key
PIGQKECRKGMXRG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-Fluoropyridinium tetrafluoroborate (N-Fluoropyridinium tetrafluoroborate), an N-fluorinated compound, is an electrophilic fluorinating reagent (containing N and F double bond). Controlled potential electrolysis of 1-fluoropyridinium tetrafluoroborate has been reported to afford pyridine, 2-fluoropyridine and 2-acetamidopyridine.[1]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
377260-1G:4548173141558
377260-VAR:
377260-5G:4548173141565
377260-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrochemical studies of six N? F electrophilic fluorinating reagents.
Oliver EW and Evans DH.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 474(1), 1-8 (1999)
Relative electrophilic fluorinating power as assayed by competitive catalytic halogenation reactions.
Toullec PY, et al.
Helvetica Chimica Acta, 87(10), 2706-2711 (2004)