Merck
377120
Sigma-Aldrich
フラーライト
greener alternative
(C60/C70 mixture)
別名:
フラーレン、C60/C70 混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
InChI
1S/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59
InChI Key
XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fullerite is a mixture of C60 and C70 fullerenes. It is a crystalline material with high light absorption and an energy band gap of 1.6 eV. It can be used as an acceptor molecule for the fabrication of bulk heterojunction polymeric solar cells.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
377120-500MG:
377120-25MG:
377120-VAR:
377120-100MG:
377120-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High pressure study of the absorption edge of crystalline C60/C70 mixture.
Dolganov VK, et al.
Solid State Communications, 83(1), 63-65 (1992)
Polymerized fullerite structures.
Nunez-Regueiro M, et al.
Physical Review Letters, 74(2), 278-278 (1995)
Mixed C60/C70 based fullerene acceptors in polymer bulk-heterojunction solar cells.
Andersson LM, et al.
Organic Electronics, 13(12), 2856-2864 (2012)
資料
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
水溶性フラーレンやSmall Gapフラーレンなどのフラーレン誘導体の応用例について解説しています。
関連コンテンツ
[60]PCBMやBis[60]PCBMをはじめとする幅広いラインナップのフラーレン誘導体化合物を取り扱っております。