Merck
776734
Sigma-Aldrich
4-(2,3-ジヒドロ-1,3-ジメチル-1H-ベンゾイミダゾール-2-イル)-N,N-ジメチルベンゼンアミン
97% (HPLC)
別名:
4-(1,3-ジメチル-2,3-ジヒドロ-1H-ベンズイミダゾール-2-イル)フェニル)ジメチルアミン, N-DMBI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21N3
CAS番号:
分子量:
267.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97% (HPLC)
形状
solid
mp
105-110 °C
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)C2N(C)c3ccccc3N2C
InChI
1S/C17H21N3/c1-18(2)14-11-9-13(10-12-14)17-19(3)15-7-5-6-8-16(15)20(17)4/h5-12,17H,1-4H3
InChI Key
AKIIMLCQTGCWQQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-(2,3-ジヒドロ-1,3-ジメチル-1H-ベンゾイミダゾール-2-イル)-N,N-ジメチルベンゼンアミンは、π-共役多環系を有する有機半導体分子です。n型ドーピングに使用できる強力な電子供与体分子です。ドーパントとしての伝導性は、2 × 10−3 S/cmです。また、有機化合物の還元的変換の試薬として機能します。
アプリケーション
nチャネル有機薄膜トランジスタ(OTFT)および太陽電池(OPV)用の空気中で安定なn型ドーパント。
主として、有機薄膜トランジスタ(OTFT)、高分子太陽電池(PSC)、有機発酵ダイオード(OLED)などの電子デバイスの製作に用いる半導体ベースのポリマーとして使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
776734-BULK:
776734-VAR:
776734-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cho, Namchul;
Advanced Engineering Materials, 1, 1148-1153 (2011)
In-situ Crosslinking and n-Doping of Semiconducting Polymers and Their Application as Efficient Electron-Transporting Materials in Inverted Polymer Solar Cells
Cho N, et al.
Advanced Energy Materials, 1(6), 1148-1153 (2011)
Lu, Mingtao;
Applied Physics Letters, 99, 173302/1-173302/3 (2011)
François Lapointe et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(39), 36027-36034 (2019-09-19)
Although carbon nanotube transistors present outstanding performances based on key metrics, large-scale uniformity and repeatability required in printable electronics depend greatly on proper control of the electrostatic environment. Through a survey of polymer dielectric encapsulants compatible with printing processes, a
Use of a 1 H-benzoimidazole derivative as an n-type dopant and to enable air-stable solution-processed n-channel organic thin-film transistors
Wei P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(26), 8852-8853 (2010)
資料
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
溶液処理塗布した後、高品質のペンタセン膜に熱的に変換することが可能な「可溶性ペンタセン前駆体」についてご紹介します。
溶液プロセスにより作製される低分子太陽電池の最近の成果についてご紹介します。低分子ドナー化合物の独創的な分子設計により、電力変換効率は約8%に向上しています。
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.