アッセイ
99%
mp
69-71 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
nitrile
SMILES記法
Fc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
InChI Key
VAHXXQJJZKBZDX-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
376582-5G:4548173141466
376582-1G:4548173141459
376582-BULK:
376582-VAR:
アクティブなフィルタ