Merck
376310
Sigma-Aldrich
trans-3-(Trimethylsilyl)allyl alcohol
96%
別名:
trans-(3-Hydroxy-2-propen-1-yl)trimethylsilane, trans-3-(Trimethylsilyl)-2-propen-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥24,700
¥24,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥24,700
About This Item
化学式:
(CH3)3SiCH=CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
130.26
Beilstein:
1902497
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥24,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
不純物
<3.5% 3-trimethylsilyl-1-propanol
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
166-168 °C (lit.)
密度
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)C\C=C\O
InChI
1S/C6H14OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4+
InChI Key
JKKTXDCTGMUFBS-SNAWJCMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
trans-3-(Trimethylsilyl)allyl alcohol is a 3-silyl allyl alcohol.
アプリケーション
trans-3-(Trimethylsilyl)allyl alcohol is suitable for use in the preparation of 1-iodo-3-trimethylsilyl-2-propene, via mesylation followed by iodide displacement.[1]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
376310-VAR:
376310-BULK:
376310-1G:
376310-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Minh Pham et al.
The Journal of organic chemistry, 73(2), 741-744 (2007-12-22)
In the presence of indium metal, 3-iodo-2-[(trimethylsilyl)methyl]propene (1) reacts with sequentially added aldehydes to provide cis-2,6-disubstituted tetrahydropyrans in good yields. Evidence suggests that InI, formed upon aldehyde (R1CHO) allylation in aqueous media, acts as a promoter for the silyl-Prins reaction