Merck
555886
Sigma-Aldrich
3-((tert-ブチルジメチルシリル)オキシ)-プロパノール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
190.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4350 (lit.)
bp
110 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCO
InChI
1S/C9H22O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h10H,6-8H2,1-5H3
InChI Key
NETUFVYVNJNFMU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-propanol (3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanol) is formed as an intermediate during the synthesis of 3-(tert-butyldimethylsilyl)oxy]propanal.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.0 °F - closed cup
引火点(℃)
92.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
555886-5ML:
555886-BULK:
555886-25ML:
555886-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stereoselective epoxidation of Phe-Gly and Phe-Phe vinyl isosteresStereoselective epoxidation of Phe-Gly and Phe-Phe vinyl isosteres.
Jenmalm A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(5), 1139-1148 (1994)