Merck
375772
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde
98%
別名:
N-アセチルインドール-3-カルボキサルデヒド, NSC 61289
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9NO2
CAS番号:
分子量:
187.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
165 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)n1cc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8(14)12-6-9(7-13)10-4-2-3-5-11(10)12/h2-7H,1H3
InChI Key
LCJLFGSKHBDOAY-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde participates in the preparation and characterization of three RNA-specific fluorescent probes (E36, E144 and F22), useful in live cell imaging.
アプリケーション
細胞培養において、抗ウイルス活性を持つデングウイルスプロテアーゼのインヒビターであるα-ケトアミドの合成に用いる反応剤
抗菌薬であるホモアリルアミン類の合成に用いる反応剤
強力な抗結核薬であるピロール系ヒドラゾン類の合成に用いる反応剤
ネオエキヌリンAおよび誘導体の合成に用いる反応剤
強力な熱感作剤である置換(Z)-2-(N-ベンジルインドール-3-イルメチレン)キヌクリジン-3-オン誘導体および(Z)-(±)-2-(N-ベンジルインドール-3-イルメチレン)キヌクリジン-3-オール誘導体の合成に用いる反応剤
RNA選択性生細胞画像化プローブE36、E144、およびF22の合成に用いる反応剤
1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde may be used to prepare the thiosemicarbazones, via condensation reaction.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
375772-VAR:
375772-1G:
375772-5G:
375772-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, Characterization, and Crystal Structure Analysis of the First Terdentate [C, N, S] Thiosemicarbazone Complex with a Six-Membered Palladacycle: Influence of Steric Effects on Ring Size.
Amoedo A, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 15, 3016-3021 (2006)
Qian Li et al.
Nature protocols, 1(6), 2922-2932 (2007-04-05)
This protocol outlines a methodology for the preparation and characterization of three RNA-specific fluorescent probes (E36, E144 and F22) and their use in live cell imaging. It describes a detailed procedure for their chemical synthesis and purification; serial product characterization