アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
192-193 °C/770 mmHg (lit.)
密度
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CN(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H27N/c1-10(2)7-13(8-11(3)4)9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
InChI Key
IIFFFBSAXDNJHX-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
374989-VAR:
374989-500ML:
374989-BULK:
374989-100ML:
試験成績書(COA)