Merck
374709
Sigma-Aldrich
エチル(S)-3-ヒドロキシ酪酸塩
99%
別名:
エチル(3S)-3-ヒドロキシ酪酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
132.16
Beilstein:
2347951
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +43°, c = 1 in chloroform
光学純度
ee: 94% (GLC)
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
180-182 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C[C@H](C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChI Key
OMSUIQOIVADKIM-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチル(S)-3-ヒドロキシ酪酸塩は、フェロモンやカルバペネム抗生物質などの生理活性化合物を調製するためのキラル構築ブロックです。[1]
アプリケーション
エチル(S)-3-ヒドロキシ酪酸塩は、3-(1′-ヒドロキシエチル)-2-アゼチジノンの調製に使用される場合があります。[2]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
374709-BULK:
374709-5ML:
374709-250MG:
374709-VAR:
374709-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Asymmetric synthesis of (1'R, 3R, 4R)-4-acetoxy-3-[1'-((tert-butyldimethylsilyl) oxy) ethyl]-2-azetidinone and other 3-(1'-hydroxyethyl)-2-azetidinones from (S)-(+)-ethyl 3-hydroxybutanoate: formal total synthesis of (+)-thienamycin.
Journal of the American Chemical Society, 109(4), 1129-1135 (1987)
A two-step enzymatic resolution process for large-scale production of (S)-and (R)-ethyl-3-hydroxybutyrate.
Fishman A, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 74(3), 256-263 (2001)