Merck
347329
Sigma-Aldrich
エチル (R)-(−)-3ヒドロキシブチレート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥4,300
5 G
¥9,570
¥4,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥4,300
5 G
¥9,570
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −46°, c = 1 in chloroform
光学純度
ee: 99% (GLC)
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES記法
CCOC(=O)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
InChI Key
OMSUIQOIVADKIM-RXMQYKEDSA-N
関連するカテゴリー
詳細
エチル(R)-(-)-3-ヒドロキシブチレートは、製薬業界で使用される生理活性化合物を調製するためのキラル構築ブロックです。ポリ-3-ヒドロキシブチレートの加水分解中に生成されます。[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
347329-1G:
347329-VAR:
347329-5G:
347329-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A two-step enzymatic resolution process for large-scale production of (S)-and (R)-ethyl-3-hydroxybutyrate.
Fishman A, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 74(3), 256-263 (2001)
Young-Min Han et al.
Molecular cell, 71(6), 1064-1078 (2018-09-11)
β-hydroxybutyrate (β-HB) elevation during fasting or caloric restriction is believed to induce anti-aging effects and alleviate aging-related neurodegeneration. However, whether β-HB alters the senescence pathway in vascular cells remains unknown. Here we report that β-HB promotes vascular cell quiescence, which
Xiao-Hong Chen et al.
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric