Merck
374075
Sigma-Aldrich
Allyltrifluoroacetate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CO2CH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
154.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.335 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
密度
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-2-3-10-4(9)5(6,7)8/h2H,1,3H2
InChI Key
XIVPVSIDXBTZLM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
374075-25G:
374075-VAR:
374075-5G:
374075-BULK:
試験成績書(COA)