Merck
373974
Sigma-Aldrich
ポリ(2-エチル-2-オキサゾリン)
average Mw ~500,000, PDI 3‑4
別名:
PEOX, POx, PetOx, ポリ2-エチルオキサゾリン, ポリエチルオキサゾリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥8,520
500 G
¥30,100
¥8,520
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥8,520
500 G
¥30,100
About This Item
化学式:
[-N(COC2H5)CH2CH2-]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥8,520
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
分子量
average Mw ~500,000
粘度
60-80 cSt, 10 % in H2O
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
PDI
3‑4
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2-4H2,1H3
InChI Key
NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
このポリ(2-エチル-2-オキサゾリン)ポリマーはアモルファスで、水溶性があり、温度安定性が良好です。Jordanらは、本化合物が生体適合性であり、組織への蓄積がなく、血流から速やかに消失することを示しました。末端基修飾ポリ(2-エチル-2-オキサゾリン)はペプチドに結合しており、タンパク質および低分子薬物結合体の両方に対するポリ(エチレングリコール)(PEG)の汎用性の高い代替物として示されました。
ポリ(ビニルアルコール)およびポリ(ビニルピロリドン)の代替品になります。コーティングの接着促進剤です。ヒートシーリングおよび再湿型ホットメルト接着剤です
特徴および利点
非イオン性、水溶性熱可塑性樹脂。ポリ(ビニルアルコ-ル)よりも高い熱耐性。 優れた溶融流動、せん断安定性、ニュ-トン特性。水は室温シ-タ溶媒です。
物理的形状
N-プロピオニル置換直鎖ポリエチレンイミン
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
373974-BULK:
373974-100G:
373974-500G:
373974-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J H Jeong et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 73(2-3), 391-399 (2001-08-23)
A series of linear poly(ethylenimine) (L-PEI) containing varying amounts of cationic charge density in its backbone was produced by controlled hydrolysis of poly(2-ethyl-2-oxazoline) (PEtOz) for using as a nonviral DNA transfection agent. The effects of cationic charge density and molecular
Issa Katime et al.
Applied spectroscopy, 57(7), 829-834 (2003-12-09)
This paper reports an FT-IR study of blends of poly(mono-n-alkyl itaconates) with poly(N,N-dimethylacrylamide) (PDMA) and poly(ethyloxazoline) (PEOX). Strong hydrogen bonding has been found, and both polybases have shown similar acceptor strengths. Derivative techniques show asymmetric profiles for the free carbonyl
I C Kwon et al.
Nature, 354(6351), 291-293 (1991-11-28)
New controlled drug-delivery systems are being explored to overcome the disadvantages of conventional dosage forms. For example, stimulated drug-delivery has been used to overcome the tolerance problems that occur with a constant delivery rate, to mimic the physiological pattern of
Chau-Hui Wang et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 108(1), 140-149 (2005-09-27)
Polymeric micelles based on poly(L-lactide)-b-poly(2-ethyl-2-oxazoline)-b-poly(L-lactide) (PLLA-PEOz-PLLA) ABA triblock copolymers were designed as intracellular drug carriers. The PLLA-PEOz-PLLA micelles adopt a "flower-like" arrangement with A-blocks at the core and a B-block on the shell under neutral condition. The deformation of the
Yung-Chu Chen et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 100(5), 1279-1292 (2012-03-01)
The multifunctional nanoparticles constructed from triphenylamine-poly(lactide-co-glycolide)-poly(ethyleneglycol)-poly(lactide-co-glycolide) (TPA-PEP) and folate-poly(2-ethyl-2oxazoline)-poly(D,L-lactide) (folate-PEOz-PLA) were developed in this study. Iron oxide nanoparticles (IOP) and paclitaxel (PTX) were coencapsulated in the nanoparticles with diameter less than 200 nm. The drug-loaded nanoparticles emit fluorescence peak at
資料
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.
オキサゾリンの構造および機能は多様であり、その重合反応は高度に制御可能であることから、次世代のドラッグデリバリーシステムの開発において非常に魅力的なプラットフォームです。
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
交互(LbL)積層法は非常に汎用性の高い手法であり、小型で機能的かつ多機能的な優れたコーティングを可能とします。
関連コンテンツ
ポリオキサゾリンは 生体適合性、ステルス性、多分散度の低さといった性質を維持したまま、高い安定性を示すことや、高度な機能化が可能な点でPEGより優れたポリマーです。