Merck
741884
Sigma-Aldrich
ポリ(2-エチル-2-オキサゾリン)
average Mn 20,000, PDI <1.4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥29,800
¥29,800
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥29,800
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥29,800
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
分子量
average Mn 20,000
mp
>300 °C
PDI
<1.4
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
This Poly(2-ethyl-2-oxazoline) polymer is amorphous and water soluble with good temperature stability. Jordan and coworkers showed biocompatibility, no accumulation in tissue, and rapid clearance from the bloodstream1. End-group modified poly(2-ethyl-2-oxazoline)s have been conjugated to peptides2, and were shown as versatile alternatives to poly(ethylene glycol) (PEG) for both protein and small drug conjugation3.
Potential substitute for poly(vinyl alcohol) and poly(vinyl pyrrolidone). Sometimes it is used as an adhesion promoter in coatings. This is also sometimes used in heat sealing and remoistenable hot-melt adhesives. N-propionyl substituted linear polyethylenimine
特徴および利点
Nonionic, water-soluble thermoplastic. Better heat stability than poly(vinyl alcohol). Good melt flow, shear stability and Newtonian characteristics. Water is a room temperature Theta solvent.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
741884-BULK:
741884-VAR:
741884-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R. Luxenhofer, M. Lopez-Garcia, A. Frank, H. Kessler, R. Jordan
Polym. Mater. Sci. Eng., 95, 283-284 (2006)
A. Mero, G. Pasut, L. D. Via, M.W. M. Fijten, et al.
J. Controlled Release, 125, 87-95 (2008)
F. C. Gaertner, R. Luxenhofer, B. Blechert, R. Jordan, M. Essler
J. Controlled Release, 119, 291-300 (2007)
J H Jeong et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 73(2-3), 391-399 (2001-08-23)
A series of linear poly(ethylenimine) (L-PEI) containing varying amounts of cationic charge density in its backbone was produced by controlled hydrolysis of poly(2-ethyl-2-oxazoline) (PEtOz) for using as a nonviral DNA transfection agent. The effects of cationic charge density and molecular
Issa Katime et al.
Applied spectroscopy, 57(7), 829-834 (2003-12-09)
This paper reports an FT-IR study of blends of poly(mono-n-alkyl itaconates) with poly(N,N-dimethylacrylamide) (PDMA) and poly(ethyloxazoline) (PEOX). Strong hydrogen bonding has been found, and both polybases have shown similar acceptor strengths. Derivative techniques show asymmetric profiles for the free carbonyl
資料
Poly(2-oxazoline)s, synthesized via LCROP, resemble polypeptides and have various applications in polymer chemistry.
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.
オキサゾリンの構造および機能は多様であり、その重合反応は高度に制御可能であることから、次世代のドラッグデリバリーシステムの開発において非常に魅力的なプラットフォームです。
すべて表示
関連コンテンツ
ポリオキサゾリンは 生体適合性、ステルス性、多分散度の低さといった性質を維持したまま、高い安定性を示すことや、高度な機能化が可能な点でPEGより優れたポリマーです。