Merck
372005
Sigma-Aldrich
3-[ビス(トリメチルシリル)アミノ]フェニルマグネシウムクロリド 溶液
1.0 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥38,900
¥38,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥38,900
About This Item
化学式:
[(CH3)3Si]2NC6H4MgCl
CAS番号:
分子量:
296.24
Beilstein:
7706704
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥38,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
bp
67 °C
密度
0.954 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Si](C)(C)N(c1cccc([Mg]Cl)c1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22NSi2.ClH.Mg/c1-14(2,3)13(15(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;/h7-8,10-11H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
WTHNLZGMHQKYRT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
372005-100ML:4548173297835
372005-BULK:
372005-VAR:
372005-800ML:4548173297828
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)