安全性情報
371211
Labclear ガスフィルター
Refillable, weight 200 g(volume)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥44,750
¥44,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥44,750
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.51
¥44,750
Check Cart for Availability
L × D
7 1/2 in. × 2 in.
重量
200 g(volume)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N2、He、Arなどの不活性キャリアガスから水、油、およびその他の物質を除去します。フィルターには、表示されたDrieriteと13Xモレキュラーシーブの混合濾材が充填されています。詰め替えタイプのフィルターは 120 psiで100°Fまで、ディスポーザブルフィルターは125 psiで100°Fまで試験済みです。1/4インチの圧縮接続金具が付属します。
法的情報
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Labclear is a trademark of Labclear
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
371211-BULK:
371211-1EA:
371211-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)