安全性情報
Z186244
Sigma-Aldrich
Oxiclear disposable gas purifier
L × diam. 5 1/2 in. × 2 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥62,170
¥62,170
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥62,170
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.51
¥62,170
Check Cart for Availability
L ×直径
5 1/2 in. × 2 in.
詳細
In-line purifier removes oxygen from inert carrier gases down to less than 50 ppb. Will purify 4 to 5 standard cylinders of 300 ft3. Delivers 100 cc/s at a pressure drop of 0.3 psi. Tested to 125 psi up to 100°C. Supplied with 1/4 in. compression fittings.
法的情報
Oxiclear is a trademark of Labclear
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z186244-BULK:
Z186244-1EAPW:
Z186244-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1