Merck
368091
Sigma-Aldrich
4-(1H-ピロール-1-イル)安息香酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9NO2
CAS番号:
分子量:
187.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
286-289 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)-n2cccc2
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12/h1-8H,(H,13,14)
InChI Key
NLSIIPKSANRIGS-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid is a heterocyclic building block.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
368091-VAR:
368091-5G:
368091-1G:
368091-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)