Merck
367990
Sigma-Aldrich
1H-Benzotriazol-1-ylmethyl isocyanide
94%
別名:
1-(Isocyanomethyl)-1H-benzotriazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N4
CAS番号:
分子量:
158.16
Beilstein:
7762310
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
94%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
80-84 °C (lit.)
官能基
amine
isonitrile
SMILES記法
[C-]#[N+]Cn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C8H6N4/c1-9-6-12-8-5-3-2-4-7(8)10-11-12/h2-5H,6H2
InChI Key
YZTNZXMSOPEFKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • Pesserini縮合
  • Ugi型反応
  • イミンとのヘテロ環化
  • 銀(イソシアノメチル)ベンゾトリアゾールポリマー錯体の合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
367990-1G:
367990-BULK:
367990-5G:
367990-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)