Merck
367001
Sigma-Aldrich
4,4′,4″-トリメトキシトリチルクロリド
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥3,070
5 G
¥14,600
¥3,070
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥3,070
5 G
¥14,600
About This Item
化学式:
(CH3OC6H4)3CCl
CAS番号:
分子量:
368.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,070
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
フォーム
powder
mp
146-148 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C22H21ClO3/c1-24-19-10-4-16(5-11-19)22(23,17-6-12-20(25-2)13-7-17)18-8-14-21(26-3)15-9-18/h4-15H,1-3H3
InChI Key
OBFCMKPFILBCSQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4,4′,4″-Trimethoxytrityl chloride can be used:
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of two phosphoramidite building blocks.[1]
  • To prepare protein tagging molecule (3-[tris(4-methoxyphenyl)methylsulfanyl]propanoic acid by reacting with thioacetic acid.[2]
  • To prepare C-2 amino trimethoxytrityl substituted nucleoside, which is a key intermediate for the synthesis of nucleoside based capping agent.[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
367001-VAR:
367001-1G:
367001-5G:
367001-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel reagents for terminal phosphorylation and thiophosphorylation of synthetic oligonucleotides
Guzaev AP and Manoharan M
Tetrahedron Letters, 42(29), 4769-4773 (2001)
Mass-tag enhanced immuno-laser desorption/ionization mass spectrometry for sensitive detection of intact protein antigens
Lorey M, et al.
Analytical Chemistry, 87(10), 5255-5262 (2015)
An effective method for the synthesis of the cap structure of eukaryotic messenger ribonucleic acids
Kamimura T, et al.
Tetrahedron Letters, 25(25), 2683-2686 (1984)